Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanine |
| Smeltepunkt | 314,0 °C til 316,0 °C |
| Ammonium | 200 ppm maks. |
| pH | 5,5 til 7 (2,5 % sol ved 25 °C) |
| Farve | Hvid |
| Klor (Cl) | 200 ppm maks. |
| Tungmetaller (som Pb) | 10 ppm maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Jern (Fe) | 10 ppm maks. |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |