Få mere at vide
L-Alanine, 99%
Artikelnummer. 10244700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10244700 25 g Plastflaske 25g
10254700 100 g Plastflaske 100g
10329273 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10244700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.83 DKK
    289.65 DKK / 25g
    Spare 46.18 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064410
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Smeltepunkt 314,0 °C til 316,0 °C
Ammonium 200 ppm maks.
pH 5,5 til 7 (2,5 % sol ved 25 °C)
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 381
Specifik rotation +14.50
Sulfat 300 ppm maks.
Merck Index 15, 197
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 166,5 g/l i vand (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i æter og organiske opløsningsmidler
Mængde 25 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller