Få mere at vide
L-Alanine, 99%, specificeret efter kravene fra Ph.Eur.
Artikelnummer. 15299305 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15299305 250 g 250g
15279305 1 kg 1kg
15289305 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15299305 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451852500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064410
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Smeltepunkt 314,0 °C til 316,0 °C
Navn note specificeret efter kravene fra Ph.Eur.
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +14.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 166,5 g/l i vand (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i æter og organiske opløsningsmidler
Mængde 250 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 99%