Få mere at vide
L-Alanine, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714941 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10714941 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10714941 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1162/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 314°C
CAS 56-41-7
pH 5.5 to 7.0
Farve White
Molekylær formel C3H7NO2
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer MFCD00064410
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-aminopropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 100 g
Formel vægt 89.09g/mol
Fysisk form Solid