Få mere at vide
L-Alanine, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452970 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11452970 5 kg
11412970 25 g
11442970 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452970 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210028705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
En ikke-essentiel aminosyre, der spiller en nøglerolle i glukose-alanin-cyklussen mellem muskelvæv og leveren. I aminosyrenedbrydende væv som muskler samles aminogrupper som glutamat ved transamineringsreaktioner
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064410
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.99
Tæthed 1.40g/mL
Mængde 5 kg
Formel vægt 89.1
Procent renhed ≥99%
Grad Forskning
Fysisk form Pulver