Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-alanin, 99 %
Artikelnummer. 11442468
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442468 25 g 25g
11452468 100 g 100g
11462468 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442468 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15804.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
L-Alanin spiller en afgørende rolle i glucose-alanin cyklus mellem væv og lever. Det bruges til proteinkonstruktion såvel som involveret i metabolismen af tryptofan og vitamin pyridoxin. Det giver energi til muskler og centralnervesystem for at styrke immunforsvaret. Det hjælper med metabolismen af sukkerarter og organiske syrer og øger spiringshastigheden af Bacillus subtilis-sporer. Det udviser også en kolesterol-reducerende effekt hos dyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i vand og kold ethanol. Lidt opløseligt i pyridin. Uopløseligt i ether og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064410
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Smeltepunkt ∽295°C (decomposition)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Opløselighedsinformation Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone.
Tæthed 1.432
Mængde 25 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 99%