Få mere at vide
Melford L-Alanin
Artikelnummer. 30017969
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30017969 100 g
1 options
Artikelnummer. 30017969 Leverandør Melford Leverandørnr. A20060100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
L-Alanin er en afgørende byggesten for proteinsyntese.
L-Alanin er en afgørende byggesten for proteinsyntese. Det er inkorporeret i polypeptidkæder under translation, hvilket bidrager til strukturen og funktionen af proteiner i forskellige biologiske processer. L-Alanin tjener som en forløber for biosyntesen af andre vigtige molekyler, herunder nukleotider og visse coenzymer.
L-Alanin anvendes i cellekulturmedier i laboratorier til dyrkning af celler. Dens tilstedeværelse bidrager til de overordnede metaboliske veje i celler og er afgørende for at understøtte væksten og levedygtigheden af celler i kunstige miljøer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Mængde 100 g