Få mere at vide
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15490059
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490059 1 g 1g
15410069 250 mg 250mg
15400069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63393.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31796-55-1 | C9H12ClN3O3 | 245.663 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31796-55-1
Molekylær formel C9H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 245.663
MDL nummer MFCD00039088
InChI nøgle YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Synonym h-ala-pna hcl, l-alanine 4-nitroanilide hydrochloride, h-ala-pna.hcl, alanine-p-nitroanilide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propionamide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, 2s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, h-ala-pna-hcl, h-l-ala-pna hcl, pubchem12864
PubChem CID 2802426
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamid;hydrochlorid
SMIL CC(C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
Farve Gul
Beilstein 6303731
Mængde 1 g
Formel vægt 245.66
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver