Få mere at vide
L-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-D3 |
| CAS | 161602-47-7 |
| Molekylær formel | C8 D3 H12 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Alanine-3,3,3-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine-3,3,3-d3 (ACI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic-3,3,3-d3 acid, (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic-3,3,3-d3 acid, (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-3,3,3-d3 acid, N-BOC-L-alanine-3,3,3-d3, N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine-3,3,3-d3, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-D3, N-tert-Boc-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3-N-t-BOC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3,3,3-trideuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.2275 |
| Formel vægt | 192.1189 |