Få mere at vide
L-Alanin-3,3,3-d3, CDN
Artikelnummer. 30327572
Skift visning
Mængde:
0.25 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30327572 0.25 g -
30315601 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30327572 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND12970.25G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine-d3
CAS 63546-27-0
Molekylær formel C3 D3 H4 N O2
Mængde 0.25 g
Synonym L-Alanine-3,3,3-d3 (9 CI, ACI), L-[3,3,3-d3]Alanine, β,β,β-Trideutero-L-alanine, (2 S)-2-Aminopropanoic-3,3,3-d3 acid, L-Alanine-3,3,3-D3, L-Alanine-d3
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-3,3,3-trideuteriopropansyre
Molekylvægt (g/mol) 92.112
Formel vægt 92,067 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed