Få mere at vide
L-alanin 2-ethylbutylester hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740709 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17740709 5 g
17730709 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17740709 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469010050
Tekniske data
Alpha vektor ALANINEETHYLBUTYLESTERHYDROCHLORIDE
Kemisk navn eller materiale L-Alanine 2-ethylbutyl ester hydrochloride
CAS 946511-97-3
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9 H19 N O2 . H Cl
MDL nummer 32660031
Mængde 5 g
Synonym (S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 209.74
Fysisk form Krystallinsk pulver