Få mere at vide
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050447
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050447 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050447 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3891.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
CAS 946511-97-3
Analyt- eller komponentnavne L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H19 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Alanine, 2-ethylbutyl ester, hydrochloride (1:1), L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-4-8(5-2)6-12-9(11)7(3)10;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
SMIL Cl.CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N
IUPAC navn 2-ethylbutyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 209.7136
Mængde 25 mg
Formel vægt 209.1183 g/mol