Få mere at vide
L-Alanine-2-d1-N-t-BOC, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-D |
| CAS | 88181-11-7 |
| Molekylær formel | C8 D H14 N O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | L-Alanine-2-d, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine-2-d (ACI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic-2-d acid, (2 S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic-2-d acid, (2 S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic-2-d acid, N-BOC-L-alanine-2-d, N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine-2-d, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-2-D, N-tert-Boc-L-alanine-2-d, L-Alanine-2-d1-N-t-BOC, N-tert-Boc-L-alanine-D1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i5D |
| SMIL | [2 H][C@@](C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-deuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.2152 |
| Formel vægt | 190.1064 g/mol |
| Vis mere |