Få mere at vide
L-Alanine-15N, TRC
Artikelnummer. 30345300
Skift visning
Mængde:
0.3 mg
Artikelnummer. Mængde
30345300 0.3 mg
1 options
Artikelnummer. 30345300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6373930.3MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine-15N
CAS 25713-23-9
Molekylær formel C3 H7 15N O2
Mængde 0.3 mg
Synonym L-[15N]Alanine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
SMIL C[C@H]([15NH2])C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(15N)azanylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 90.087
Formel vægt 90.045
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.