Få mere at vide
L-Alanine-15N-N-t-BOC, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-15 N |
| CAS | 139952-87-7 |
| Molekylær formel | C8 H15 15 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | L-Alanine-15 N, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI, ACI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanine-15 N (ACI), -2-((tert-Butoxycarbonyl)amino-15 N)propanoic acid, (2 S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino-15 N)propionic acid, (2 S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino-15 N]propanoic acid, N-tert-Boc-L-alanine-15 N, N-tert-Boc-L-alanine-15 N, N-tert-Boc-L-alanine-15 N, N-tert-Boc-L-alanine-15 N |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i9+1 |
| SMIL | C[C@H]([15 NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl(15 N)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.2024 |
| Formel vægt | 190.0971 g/mol |
| Vis mere |