Få mere at vide
L-Alanine-13C3, TRC
Artikelnummer. 17908904
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17908904 1 mg
17928914 25 mg
17959274 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17908904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA4815041MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100108-77-8
Molekylær formel 13C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 92.07
Synonym L-Alanine-1,2,3-13C3
IUPAC navn (2S)-2-amino(1,2,3-13C3) propansyre
SMIL O[13C]([13C@@H](N)[13CH3])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine-13C3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Procent renhed >95%