missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Alanine-13C3, 15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanine-13C3, 15N |
| CAS | 202407-38-3 |
| Molekylær formel | 13C3 H7 15N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | L-Alanine-13C3, 15N, L-Alanine-1,2,3-13C3-15N (ACI), L-Alanine-13C3-15N (9CI), L-13C315N-Alanine, (2S)-2-(Amino-15N)propanoic-1,2,3-13C3 acid, L-[1,2,3-13C3,15N]Alanine, L-Alanine-13C3,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | [13CH3][13C@H]([15NH2])[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(15N)azanyl(1,2,3-13C3)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.065 |
| Formel vægt | 93.055 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?