Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alaninamide hydrochloride |
| Smeltepunkt | 213°C to 215°C |
| Analyseprocentområde | 94 to max. 106% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotation | 11.5 |
| Formel vægt | 124.57 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- L-Alaninamide hydrochloride