Få mere at vide
L-Alaninamid hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15409458
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15409458 5 g 5g
15419458 25 g 25g
15429458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15409458 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63019.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33208-99-0 | C3H9ClN2O | 124.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33208-99-0
Molekylær formel C3H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 124.57
MDL nummer MFCD00066145
InChI nøgle FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Synonym l-alaninamide hydrochloride, l-alaninamide hcl, s-2-aminopropanamide hydrochloride, l-alanine amide hydrochloride, 2s-2-aminopropanamide hydrochloride, s-2-aminopropionamide hydrochloride, h-ala-nh2.hcl, ala-nh2 hcl, alaninamide, hydrochloride, l-alaninamidehydrochloride
PubChem CID 2775816
IUPAC navn (2S)-2-aminopropanamid;hydrochlorid
SMIL Cl.C[C@H](N)C(N)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Alaninamide hydrochloride
Smeltepunkt 212°C to 217°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 124.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof