Få mere at vide
L-Adrenalin, 98+%
Artikelnummer. 11391757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391757 25 g 25g
11381757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11391757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04911.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183,207 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-43-4
Molekylær formel C9H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 183.207
MDL nummer MFCD00002204
InChI nøgle UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonym epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC navn 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzen-1,2-diol
SMIL CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Adrenaline
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2368277
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3619
Optisk rotation −52° (c=1 i 0,6N HCl)
Formel vægt 183.2
Procent renhed ≥98%