Få mere at vide
L-838417, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-838417 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19F2N7O/c1-19(2,3)13-8-15-24-25-17(12-7-11(20)5-6-14(12)21)28(15)26-18(13)29-9-16-22-10-23-27(16)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 399.1619 |