missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-817,818

Beskrivelse
Potent and selective somatostatin sst5 receptor agonist. Ki values are 0.4, 3.3, 52, 64 and 82 nM for cloned human sst5, sst1, sst2, sst3 and sst4 receptors respectively. Inhibits growth hormone release from rat pituitary cells (EC50 = 3.1 nM) and insulin release from mouse pancreatic islets (EC50 = 0.3 nM) in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-817, 818 |
| CAS | 217480-27-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C33H36N4O3 |
| Formel vægt | 536.67 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 536.676 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?