Få mere at vide
L-779450, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491537 50 mg -
16475976 100 mg -
16475348 10 mg 10mg
16448067 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12787
MedChemExpress L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-779450
CAS 303727-31-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H14ClN3O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (97.76 mM)
SMIL OC1=CC(C2=C(C3=CC=NC=C3)N=C(C4=CC=CC=C4)N2)=CC=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 347.8
Formel vægt 347.8
Procent renhed 98.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease