Få mere at vide
L-778123 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477076
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477076 100 mg -
16473067 50 mg -
16467018 10 mg 10mg
16409567 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16273A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and 98 nM in enzyme inhibition determination.
L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and 98 nM in enzyme inhibition determination.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-778123 hydrochloride
CAS 253863-00-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21Cl2N5O
Mængde 100 mg
Synonym L-778,123 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.52 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (56.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=C(CN2C(CN3CC(N(C4=CC=CC(Cl)=C4)CC3)=O)=CN=C2)C=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 442.34
Formel vægt 442.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death