Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L 760735
Beskrivelse
High affinity NK1 receptor antagonist (IC50 = 0.19 nM at human NK1 receptors). Selective (>300-fold) over h-NK2 and h-NK3 receptors. Exhibits anxiolytic and antidepressant-like effects. Orally active.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L 760735 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 611.98 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 611.99 |