Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-741,742 hydrochloride
Beskrivelse
A potent and highly selective D4 dopamine receptor antagonist, with Ki values of > 1700, 770 and 3.5 nM at cloned human D2, D3 and D4 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-741, 742 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 417.38 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.374 |