Få mere at vide
L-732,138, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Potent and highly selective competitive tachykinin NK1 receptor antagonist (IC50 = 2.3 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-732, 138 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 472.39 |
| Procent renhed | >98% |