Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-701,324
Beskrivelse
An orally active and long acting anticonvulsant with high affinity and selectivity for the glycine site on the NMDA receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-701, 324 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 363.8 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.797 |