Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-690,330
Beskrivelse
A potent inhibitor of inositol monophophatase; stable to hydrolysis. Induces autophagy in COS-7 cells independently of mTOR inhibition.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-690, 330 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 298.13 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.124 |