Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-689,560
Beskrivelse
L-689,560 is a very potent antagonist at the glycine-NMDA site.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Carboxy-5,7-dichloro-4-phenylaminocarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 139051-78-8 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 25mM in DMSO |
| Mål | NMDA Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C17H15Cl2N3O3 |
| Formel vægt | Observed MW: 380.23 |
| Renhed | 99% |
For Research Use Only