Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-689,560
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055392
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055392 50 mg
18707636 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18055392 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0742/50
Highly potent NMDA antagonist
L-689,560 is a very potent antagonist at the glycine-NMDA site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-2-Carboxy-5,7-dichloro-4-phenylaminocarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
CAS 139051-78-8
Analyseprocentområde >99%
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 25mM in DMSO
Mål NMDA Receptor Antagonists
Molekylær formel C17H15Cl2N3O3
Formel vægt Observed MW: 380.23
Renhed 99%
For Research Use Only