Få mere at vide
L-685458, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101426
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16450218
Brand: Medchem Express HY19369
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress L-685458 is a potent transition state analog (TSA) γ-secretase inhibitor (GSI).
L-685458 inhibits amyloid β-protein precursor γ-secretase activity with IC50 of 17 nM, shows greater than 50-100-fold selectivity over other aspartyl proteases tested. L685458 inhibits γ-secretase-mediated cleavage of APP-C99 and Notch-100 with IC50s of 301.3 nM and 351.3 nM, respectively. L-685458 can be used for the research of alzheimer’s disease (AD) and cancers.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-685458
Fysisk form Solid
CAS 292632-98-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C39H52N4O6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym L-685,458
Opløselighedsinformation DMSO : 83.3 mg/mL (123.80 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(N)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC2=CC=CC=C2)C[C@@H](O)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 672.85
Formel vægt 672.85
Procent renhed 99.09%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.