Få mere at vide
L-655708, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492197
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492197 50 mg -
16468667 5 mg 5mg
16406068 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492197 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14426
MedChemExpress L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).
L-655708 is a potent α5 subunit-selective GABAA receptor inverse agonist (Ki=0.45 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-655708
CAS 130477-52-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19N3O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (58.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC=C(C2=C1)N3C=NC(C(OCC)=O)=C3[C@@]4([H])N(CCC4)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 341.36
Formel vægt 341.36
Procent renhed 99.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation