Få mere at vide
L-5-Hydroxytryptophan-hydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451698 1 g 1g
11461698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13954.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-8-4350
MDL nummer MFCD00064341
ChEBI CHEBI:17780
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-5-Hydroxytryptophan hydrate
Smeltepunkt 258°C (decomposition)
Molekylær formel C11H12N2O3
FN nummer UN2811
Beilstein 88200
Merck Index 14,4847
Synonym 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
InChI nøgle LDCYZAJDBXYCGN-IMWMWJONNA-N
SMIL N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 220.23
Mængde 1 g
PubChem CID 439280
Formel vægt 220.23 (Anhydrous)
Optisk rotation −33° (c=1 in Water)
Procent renhed 98%