missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-5,5-Dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-5,5-Dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 72778-00-8 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2S/c1-6(2)4(5(8)9)7-3-10-6/h4,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)SCN[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (4R)-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.22 |
| Formel vægt | 161.051 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?