Få mere at vide
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride
Artikelnummer. 16433149
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16433149 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16433149 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYU00097
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress L-4-Oxalysine hydrochloride is a natural product isolated from the culture media of Streptomyces roseovirdofuscus in China which has shown antitumor activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvægt (g/mol) 184.62 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 118021-35-5
Produkttype Reference compound
Renhed 97.1%
Mål Fungal