Få mere at vide
L-4-Hydroxyphenyl-d4-alanine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tyrosine-alpha,2,3,5,6-D5 |
| CAS | 1226919-57-8 |
| Molekylær formel | C9 D5 H6 N O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | L-Tyrosine-α,2,3,5,6-d5, (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic-2-d acid, 4-Hydroxyphenyl-d4-L-alanine-2-d, β-(p-Hydroxyphenyl-d4)alanine-α-d, L-Tyrosine-d5, L-4-Hydroxyphenylalanine-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C[C@]([2 H])(N)C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-2-deuterio-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.2194 |
| Formel vægt | 186.1053 g/mol |
| Vis mere |