Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-4-Chlorophenylalanine |
| Smeltepunkt | 235.0°C to 238.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H |
| Mængde | 100 mg |
| Specifik rotation | − 27.00 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol |
| Show More |