missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-4-Acetylphenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-4-Acetylphenylalanine |
| CAS | 122555-04-8 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(13)9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-3-(4-acetylphenyl)-2-aminopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.226 |
| Formel vægt | 207.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?