Få mere at vide
L-4-Acetylphenylalanine (contains up to 20% inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-4-Acetylphenylalanine |
| CAS | 122555-04-8 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(13)9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-3-(4-acetylphenyl)-2-aminopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.226 |
| Formel vægt | 207.09 |