Få mere at vide
L-(-)-3-fenyllaktsyre, TRC
Artikelnummer. 30424163
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30424163 1 g
1 options
Artikelnummer. 30424163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3355531G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-3-Phenyllactic Acid
CAS 20312-36-1
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 1 g
Synonym (S)-a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid (8CI), (aS)-a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3- phenylpropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (-)-3-Phenyllactic Acid, (-)-b-Phenyllactic Acid, (2S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid, (S)-Phenyllactic Acid, (S)-b-Phenyllactic Acid, 3-(S)-Phenyl lactic Acid, L-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L-Phenyllactic Acid, L-b-Phenyllactic Acid, S-(-)-3-Phenyllactic Acid, b-Phenyl-L-lactic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMIL O[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063