Få mere at vide
L(-)-3-fenyllaktsyre, 98%
Artikelnummer. 10113440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113440 1 g Glasflaske 1g
10133440 5 g Glasflaske 5g
10782885 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150920010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20312-36-1
Molekylær formel C9H9O3
Molekylvægt (g/mol) 165.17
MDL nummer MFCD00004244
InChI nøgle VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonym l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-phenylpropansyre
SMIL O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-3-Phenyllactic acid
Smeltepunkt 121°C to 125°C
Farve Beige-brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(OH)CO2H
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand −18.50° (24°C c=1,CH3COOH)
Specifik rotation -18.5
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals, Powder or Flakes