Få mere at vide
L-(-)-3-fenyllaktsyre, 98%
Artikelnummer. 11403737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403737 1 g 1g
11413737 5 g 5g
11423737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18203.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165,17 g/mol
L-(-)-3-phenylmælkesyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(-)-3-Phenylmælkesyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselighed i vand giver meget svag turbiditet.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20312-36-1
Molekylær formel C9H9O3
Molekylvægt (g/mol) 165.17
MDL nummer MFCD00004244
InChI nøgle VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonym l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-phenylpropansyre
SMIL O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-3-Phenyllactic acid
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Mængde 1 g
Beilstein 2209792
Optisk rotation −24° (c=1 in Water)
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%