missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-3-Benzothienylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-3-Benzothienylalanine |
| CAS | 72120-71-9 |
| Molekylær formel | C11H11NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2S/c12-9(11(13)14)5-7-6-15-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9H,5,12H2,(H,13,14) |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C[C@@H](C(=O)O)N |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(1-benzothiophen-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?