missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-3,6-Bis(Beta-hydroxyethyl)-2,5-diketopiperazine, TRC

Artikelnummer. 30344868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30344868 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4438502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (L)-3,6-Bis(beta-hydroxyethyl)-2,5-diketopiperazine
CAS 1333325-24-8
Molekylær formel C8 H14 N2 O4
Mængde 2.5 g
Synonym L-3,6-Bis(-B-Hydroxyethyl)-2,5-Diketopiperazine
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O4/c11-3-1-5-7(13)10-6(2-4-12)8(14)9-5/h5-6,11-12H,1-4H2,(H,9,14)(H,10,13)/t5-,6-/m0/s1
SMIL OCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCO)NC1=O
IUPAC navn (3S,6S)-3,6-bis(2-hydroxyethyl)piperazine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.0954
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.