missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-3,6-Bis(b-chloroethyl)-2,5-diketopiperazine, TRC

Artikelnummer. 30346332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30346332 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4189502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (L)-3,6-Bis(beta-chloroethyl)-2,5-diketopiperazine
CAS 1333325-25-9
Molekylær formel C8 H12 Cl2 N2 O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H12Cl2N2O2/c9-3-1-5-7(13)12-6(2-4-10)8(14)11-5/h5-6H,1-4H2,(H,11,14)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1
SMIL ClCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCl)NC1=O
IUPAC navn (3S,6S)-3,6-bis(2-chloroethyl)piperazine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 239.1
Formel vægt 238.0276
Produkttitel
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.