Få mere at vide
L-3,4-dihydroxyphenylalanin-methylester-hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11975491 5 g 5g
11945491 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439490050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1421-65-4 | C10H14ClNO4 | 247.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1421-65-4
Molekylær formel C10H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 247.68
InChI nøgle WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105
PubChem CID 10131132
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 94.2°C to 94.3°C
Farve Hvid
Elementær analyse 45.58 to 51.40 % (C) Dry basis 5.32 to 5.99 % (N) Dry basis
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589nm) (C=2 in methanol)
IUPAC navn hydrogenmethyl-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoatchlorid
Formel vægt 247.68
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.