Få mere at vide
L-β-3,4-Dihydroxyphenylalanine, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497920 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11497920 100 g
11487920 25 g
11407930 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497920 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210157880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 59-92-7
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00002598
InChI nøgle WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 100 g
Formel vægt 197.19
Fysisk form Krystallinsk