missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Benzyl Ester Tosylate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Benzyl |
| CAS | 904062-52-9 |
| Molekylær formel | C23H29NO5S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2.C7H8O3S/c18-16(19-11-12-6-2-1-3-7-12)15-10-13-8-4-5-9-14(13)17-15;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,6-7,13-15,17H,4-5,8-11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t13-,14-,15-;/m0./s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3C[C@@H]4CCCC[C@@H]4N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.55 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?