Få mere at vide
L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15437946
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437946 25 g 25g
15447946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62874.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15028-39-4 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15028-39-4
Molekylær formel C9H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.65
MDL nummer MFCD00077158
InChI nøgle DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-phg-ome.hcl, s-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, s-+-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, s-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride, aminophenylacetic acid methyl ester, h-phg-ome hydrochloride, h-phg-ome hcl, d---alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 11217910
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-2-phenylacetat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Mængde 25 g
Formel vægt 201.65
Optisk rotation +118° (c=1 in Water)
Procent renhed 97%